Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque de CCM Nano-SIL Diol/UV254
Code produit 10266901 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10266901 10 x 10 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10266901 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 811120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00€
    408.45€ / 25 pièces
    Économisez 133.55€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
HPTLC glass plates in different plate sizes for many different applications. Silica gel with Diol (OH) modification.
Spécification
Matériau Nano-SIL Diol
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Stéroïdes, pesticides et constituants végétaux ; alternative à la silice pour les séparations critiques, car elle est moins sensible à la teneur en eau de l’environnement ; donne des résultats plus reproductibles par rapport à la silice
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm