Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque Nano-SIL NH2/UV254 CCMHP
Code produit 10187401 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10187401 10 x 10 cm -
10259791 10 x 20 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10187401 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 811111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00€
    408.45€ / 25 pièces
    Économisez 28.55€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Matériau Nano-SIL NH2
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque HPTLC
Indicateur fluorescent UV254
À utiliser avec (application) Vitamines, sucres, stéroïdes, dérivés purins, xanthines, phénols, nucléotides et pesticides
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm