Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice non modifiées CCMHP Nano-SIL sur plaques en verre
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
- Nano silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m²/g, taille moyenne des pores 60Å , volume poreux spécifique 0,75 mL/g, taille des particules 2 × –10 μm
- Indicateur : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Spécification
| Matériau | Silice 60 |
| Granulométrie | 2 à 10 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 100/boîte |
| Type | Plaque en verre |
| Indicateur fluorescent | Néant |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,20 mm |
| Dimensions (L x l) | 5 x 5 cm |