Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice non modifiées CCMHP Nano-SIL sur plaques en verre
Code produit 11804031 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Indicateur fluorescent:
Néant
UV254
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
25 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Indicateur fluorescent Conditionnement
11804031 10 x 20 cm Néant 50 pièces
10154991 5 x 5 cm Néant 100 pièces
10746322 10 x 10 cm Néant 25 pièces
10368451 5 x 5 cm UV254 100 pièces
10328501 10 x 10 cm UV254 25 pièces
12780053 10 x 10 cm UV254 1 pièce
11814031 10 x 20 cm UV254 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11804031 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 811013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00€
    409.31€ / 50 pièces
    Économisez 72.69€
    15% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Séparez les mélanges avec des séparations nettes, des temps de développement courts et de courtes distances de migration. Les couches de silice nano-SIL non modifiées CCMHP sur plaques en verre ont une sensibilité de détection accrue par rapport aux plaqu
  • Nano silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m²/g, taille moyenne des pores 60Å , volume poreux spécifique 0,75 mL/g, taille des particules 2 × –10 μm
  • Indicateur : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Matériau Silice 60
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent Néant
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm