Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice non modifiées CCMHP Nano-SIL sur plaques en verre
Code produit 11814031 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Indicateur fluorescent:
Néant
UV254
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
25 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Indicateur fluorescent Conditionnement
11814031 10 x 20 cm UV254 50 pièces
10154991 5 x 5 cm Néant 100 pièces
10746322 10 x 10 cm Néant 25 pièces
10368451 5 x 5 cm UV254 100 pièces
12780053 10 x 10 cm UV254 1 pièce
10328501 10 x 10 cm UV254 25 pièces
11804031 10 x 20 cm Néant 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11814031 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 811023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00€
    409.31€ / 50 pièces
    Économisez 72.69€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Séparez les mélanges avec des séparations nettes, des temps de développement courts et de courtes distances de migration. Les couches de silice nano-SIL non modifiées CCMHP sur plaques en verre ont une sensibilité de détection accrue par rapport aux plaqu
  • Nano silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m²/g, taille moyenne des pores 60Å , volume poreux spécifique 0,75 mL/g, taille des particules 2 × –10 μm
  • Indicateur : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
  • Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Matériau Silice 60
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 50/boîte
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 20 cm