Learn More
Macherey-Nagel™ Photomètre numérique NANOCOLOR™ 500 D
Code produit 10333513 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Photomètre numérique NANOCOLOR 500 D
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10333513 Photomètre numérique NANOCOLOR 500 D 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10333513 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 919500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type Photomètre numérique NANOCOLOR 500 D
Longueur d’ondes 345 / 365 / 436 / 470 / 520 / 540 / 585 / 620 / 690 / 800 nm