Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 550
Code produit 31921060 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
DYMO LabelWriter 550 Turbo avec étiquettes
Les nouvelles ventes de l’imprimante d’étiquettes NanoDrop - DYMO LabelWriter 450 ont été interrompues. Veuillez consulter le tout dernier modèle : Imprimante d’étiquettes NanoDrop - Imprimante d’étiquettes DYMO 550 Turbo.
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
31921060 Les nouvelles ventes de l’imprimante d’étiquettes NanoDrop - DYMO LabelWriter 450 ont été interrompues. Veuillez consulter le tout dernier modèle : Imprimante d’étiquettes NanoDrop - Imprimante d’étiquettes DYMO 550 Turbo. 1 pièce
31921047 DYMO LabelWriter 550 Turbo avec étiquettes 1 pièce
31034392 DYMO LabelWriter 550 Turbo avec étiquettes -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31921060 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PNTRLW400
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Dymo LabelWriter 450 Printer is a convenient accessory for NanoDrop instruments. It prints sample data onto self-adhesive labels, which are included with purchase of printer.
The Dymo LabelWriter 550 Turbo label printer with labels for the Thermo Scientific™ NanoDrop™ is a convenient accessory for our microvolume UV-Vis instruments. It quickly and easily prints sample data onto self-adhesive labels, which are included with purchase of printer.
Features include:
  • Generates 2.31 x 4 inch (59mm x 102mm) self-adhesive labels, allowing you to place labels directly in laboratory notebooks
  • Prints results for single samples or batches of samples
  • Direct thermal label printer, no ink or toner required
LabelWriter is a registered trademark of DYMO Corporation
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Spécification
Description Les nouvelles ventes de l’imprimante d’étiquettes NanoDrop - DYMO LabelWriter 450 ont été interrompues. Veuillez consulter le tout dernier modèle : Imprimante d’étiquettes NanoDrop - Imprimante d’étiquettes DYMO 550 Turbo.