Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight IQ/OQ Kits
Code produit 31921099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
ND Eight Spec IQ/OQ - A4
Requalification QI/QO ND Eight
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31921099 ND Eight Spec IQ/OQ - A4 1 pièce
31921058 Requalification QI/QO ND Eight 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 31921099 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840371300
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Get all of the documentation and reference materials needed to facilitate Installation and Operational qualification procedures (IQ/OQ). Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Quantifiez vos échantillons en toute confiance à l’aide du spectrophotomètre multicanal NanoDrop Eight. Il s’agit de la nouvelle version du NanoDrop 8000, équipé d’un matériel amélioré et des fonctionnalités logicielles les plus performantes du spectrophotomètre Thermo Scientifict™ NanoDrop™ One/OneC.
L’identification des contaminants Acclaro assure des échantillons de haute qualité
Ayez connaissance de la concentration réelle d’acides nucléiques ou de protéines sans les effets interférents des contaminants présents dans l’échantillon. La compréhension de la composition de votre échantillon contribue à réaliser des expériences en aval réussies dès la première tentative.
• Identification des contaminants : identifie les contaminants courants dans les échantillons d’acides nucléiques et de protéines qui pourraient inhiber les réactions en aval ou entraîner une hausse artificielle des concentrations
• Calculs corrigés : applique des algorithmes chimiométriques pour déterminer la concentration réelle de votre analyte sans le contaminant
• Différenciation de l’ADN de l’ARN : les algorithmes peuvent identifier l’ARN de mammifère contaminant un échantillon d’ADNdb ou l’ADNdb de mammifère contaminant un échantillon d’ARN
Améliorations du NanoDrop Eight
• Une gamme dynamique plus étendue : mesurez des échantillons à concentration plus élevée sans dilution, jusqu’à 10 000 ng/µl d’ADNdb ou 145 mg/ml d’IgG
• Fonctions de mesure automatique et de correction automatique de blanc : le traitement d’échantillons multiples peut être rationalisé grâce aux mesures instantanées effectuées lorsque le bras du socle est abaissé. Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées
• Pipetage ambidextre ergonomique : la grille du socle est alignée perpendiculairement avec l’avant de l’instrument, créant ainsi un mouvement de pipetage naturel pour les utilisateurs. Le guide de pipette est magnétique et
peut être déplacé d’un côté à l’autre, ce qui permet aux utilisateurs gauchers et droitiers de répartir rapidement et confortablement les échantillons
• Exportations automatisées pour le LIMS : définissez un répertoire pour l’exportation automatique des données ; scannez le dossier à l’aide de votre logiciel LIMS pour extraire les données de l’instrument NanoDrop Eight et les archiver
La conformité réglementaire en toute simplicité
Le logiciel Thermo Scientific™ SciVault™ en option permet à votre laboratoire de rester conforme aux réglementations fédérales américaines
en matière de données à chaque étape du processus.
• Gestion rationalisée : le logiciel SciVault en option s’intègre à l’interface utilisateur du logiciel NanoDrop Eight
• Conformité à la norme 21 CFR Partie 11 de la FDA américaine : contrôlez l’accès aux comptes utilisateurs, appliquez des signatures numériques et examinez les journaux d’audit
• Mise en réseau de plusieurs instruments : installez le logiciel SciVault sur un ordinateur central pour contrôler les droits d’accès et consulter les journaux d’audit sur plusieurs instruments NanoDrop Eight dans différents laboratoires
• Validation des systèmes : documents et services de QI/QO disponibles pour confirmer que votre instrument fonctionne conformément aux spécifications du fabricant
Des mises à jour logicielles pour une productivité accrue
• Prêt à l’emploi : le logiciel NanoDrop Eight est fourni codé en dur avec les applications de mesure les plus fréquemment utilisées, notamment pour l’ADNdb, l’ARN, la protéine A280 et l’UV-Vis
• Amélioration permanente : les retours des utilisateurs permettent une amélioration continue du logiciel NanoDrop grâce à des mises à jour qui offrent des capacités et une efficacité accrues dans le laboratoire. Rendez-vous sur la page thermoscientific.com/nanodropsw pour découvrir et télécharger les dernières applications logicielles. Enregistrez également votre instrument pour ne manquer aucune amélioration.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres NanoDrop Eight
Type de produit ND Eight Spec IQ/OQ - A4
Comprend Le kit de qualification comporte : Procédure de QI/QO pour spectrophotomètres NanoDrop Eight, kit de liant de qualification (format A4), CHEM-PR1-KIT, CHEM-PV-8