Learn More
Thermo Scientific™ Guide de pipette NanoDrop Eight
Code produit 31921069 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Spectrophotomètres NanoDrop Eight
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31921069 Spectrophotomètres NanoDrop Eight 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31921069 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840343600
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le Thermo Scientific™ NanoDrop™ Le guide à huit pipettes vous permet de pipeter confortablement et précisément des échantillons sur les huit puits de l'instrument à l'aide d'une pipette de précision à 8 canaux.
Augmentez les chances de réussite de vos analyses grâce à une analyse efficace de la quantité et de la qualité de vos échantillons à l’aide du spectrophotomètre Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Uv-Vis. Idéal pour les chercheurs pharmaceutiques/biotechnologiques et universitaires qui mesurent un plus grand nombre d’échantillons d’acides nucléiques et de protéines. NanoDrop Eight mesure 8 échantillons à la fois en moins de 20 secondes. Le logiciel identifie les contaminants de l’échantillon et indique sa concentration réelle grâce à la technologie intégrée d’intelligence des échantillons Thermo Scientific™ Acclaro™. Le logiciel en option vous permet d’assurer plus facilement la conformité avec la réglementation 21 CFR Partie 11.
Quantifiez vos échantillons en toute confiance à l’aide du spectrophotomètre multicanal NanoDrop Eight. Il s’agit de la nouvelle version du NanoDrop 8000, équipé d’un matériel amélioré et des fonctionnalités logicielles les plus performantes du spectrophotomètre Thermo Scientifict™ NanoDrop™ One/OneC.
L’identification des contaminants Acclaro assure des échantillons de haute qualité
Ayez connaissance de la concentration réelle d’acides nucléiques ou de protéines sans les effets interférents des contaminants présents dans l’échantillon. La compréhension de la composition de votre échantillon contribue à réaliser des expériences en aval réussies dès la première tentative.
• Identification des contaminants : identifie les contaminants courants dans les échantillons d’acides nucléiques et de protéines qui pourraient inhiber les réactions en aval ou entraîner une hausse artificielle des concentrations
• Calculs corrigés : applique des algorithmes chimiométriques pour déterminer la concentration réelle de votre analyte sans le contaminant
• Différenciation de l’ADN de l’ARN : les algorithmes peuvent identifier l’ARN de mammifère contaminant un échantillon d’ADNdb ou l’ADNdb de mammifère contaminant un échantillon d’ARN
Améliorations du NanoDrop Eight
• Une gamme dynamique plus étendue : mesurez des échantillons à concentration plus élevée sans dilution, jusqu’à 10 000 ng/µl d’ADNdb ou 145 mg/ml d’IgG
• Fonctions de mesure automatique et de correction automatique de blanc : le traitement d’échantillons multiples peut être rationalisé grâce aux mesures instantanées effectuées lorsque le bras du socle est abaissé. Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées
• Pipetage ambidextre ergonomique : la grille du socle est alignée perpendiculairement avec l’avant de l’instrument, créant ainsi un mouvement de pipetage naturel pour les utilisateurs. Le guide de pipette est magnétique et
peut être déplacé d’un côté à l’autre, ce qui permet aux utilisateurs gauchers et droitiers de répartir rapidement et confortablement les échantillons
• Exportations automatisées pour le LIMS : définissez un répertoire pour l’exportation automatique des données ; scannez le dossier à l’aide de votre logiciel LIMS pour extraire les données de l’instrument NanoDrop Eight et les archiver
La conformité réglementaire en toute simplicité
Le logiciel Thermo Scientific™ SciVault™ en option permet à votre laboratoire de rester conforme aux réglementations fédérales américaines
en matière de données à chaque étape du processus.
• Gestion rationalisée : le logiciel SciVault en option s’intègre à l’interface utilisateur du logiciel NanoDrop Eight
• Conformité à la norme 21 CFR Partie 11 de la FDA américaine : contrôlez l’accès aux comptes utilisateurs, appliquez des signatures numériques et examinez les journaux d’audit
• Mise en réseau de plusieurs instruments : installez le logiciel SciVault sur un ordinateur central pour contrôler les droits d’accès et consulter les journaux d’audit sur plusieurs instruments NanoDrop Eight dans différents laboratoires
• Validation des systèmes : documents et services de QI/QO disponibles pour confirmer que votre instrument fonctionne conformément aux spécifications du fabricant
Des mises à jour logicielles pour une productivité accrue
• Prêt à l’emploi : le logiciel NanoDrop Eight est fourni codé en dur avec les applications de mesure les plus fréquemment utilisées, notamment pour l’ADNdb, l’ARN, la protéine A280 et l’UV-Vis
• Amélioration permanente : les retours des utilisateurs permettent une amélioration continue du logiciel NanoDrop grâce à des mises à jour qui offrent des capacités et une efficacité accrues dans le laboratoire. Rendez-vous sur la page thermoscientific.com/nanodropsw pour découvrir et télécharger les dernières applications logicielles. Enregistrez également votre instrument pour ne manquer aucune amélioration.
Spécification
Description Guide de pipette NanoDrop Eight
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres NanoDrop Eight