Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres NanoDrop Lite Plus
Code produit 31921085 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
ND Lite Plus
Imprimante incluse:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Imprimante incluse Conditionnement
31921085 ND Lite Plus Non 1 pièce
31921094 ND Lite Plus Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31921085 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur NDLPLUSGL
Expédition estimée: 03-12-2026
Évaluez rapidement et facilement les rapports de concentration et de pureté des échantillons grâce au spectrophotomètre de microvolume Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus d’entrée de gamme. L’instrument fournit des mesures précises dans une unité facile à utiliser et abordable. Idéal pour l’enseignement et les laboratoires de recherche de forte productivité.
Évaluez rapidement et facilement les rapports de concentration et de pureté des échantillons grâce au spectrophotomètre de microvolume Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus, le complément d’entrée de gamme des spectrophotomètres Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC et NanoDrop Eight complets. Bien qu’il offre moins de fonctionnalités que nos modèles de qualité supérieure, cet instrument fournit des mesures rapides et précises dans une unité simple d’utilisation et abordable.
Le spectrophotomètre NanoDrop Lite Plus est un outil d’enseignement précieux. Il est également idéal pour les mesures de contrôle qualité dans les laboratoires de recherche de forte productivité. Mesurez la concentration d’ADN, d’ARN et de protéines purifiés jusqu’à 30 Abs et calculez les rapports de pureté critiques A260/A280 et A260/A230 à l’aide de la technologie NanoDrop de confiance.
Spectrophotomètre pour laboratoires
Le spectrophotomètre NanoDrop Lite Plus est conçu pour les mesures de routine d’échantillons d’acides nucléiques et de protéines en utilisant seulement 1 à 2 μl. Notre technologie innovante de rétention des échantillons élimine la nécessité de diluer les échantillons hautement concentrés, ce qui facilite les mesures. Pipetez simplement votre échantillon directement sur le socle de mesure optique, mesurez et essuyez-le à l’aide d’un chiffon non pelucheux. Sa conception compacte, avec commandes et logiciels intégrés, permet au spectrophotomètre NanoDrop Lite Plus d’occuper peu d’espace sur votre paillasse.
Doté d’une interface utilisateur intuitive et d’une conception industrielle moderne, le spectrophotomètre NanoDrop Lite Plus est l’instrument de choix pour les mesures de base sur microvolumes. Même si les budgets sont serrés, votre laboratoire peut également avoir un NanoDrp.
Ayez confiance dans vos résultats
  • Mesures standard
    • Mesure la concentration d’ADN, d’ARN et de protéines purifiés jusqu’à 30 Abs
      • Jusqu’à 1 500 ng/μl d’ADNdb
      • Jusqu’à 1 200 ng/μl d’ARN
      • Jusqu’à 45 mg/ml de BS
    • Calcule les rapports de pureté critiques A260/A280 et A260/A230
  • Mesures rapides et précises à partir de seulement 1 à 2 μl : permet d’économiser les échantillons précieux, pas de déchets
  • La technologie de rétention d’échantillons utilise la tension superficielle pour maintenir l’échantillon en place : aucune cuve ou consommable coûteux n’est nécessaire
  • Interface intuitive
    • Fonctionnement par l’écran tactile intégré
    • Aucun ordinateur requis
  • Stockage et transfert des données
    • Les 1 000 dernières mesures sont enregistrées localement ; exportez les données vers un périphérique USB
  • Imprimante en option disponible pour les étiquettes compatibles avec les congélateurs (non fournies)
  • Compact et portable : s’adapte à n’importe quelle paillasse de laboratoire ; prêt pour votre prochain test
  • Prix abordable : pour les budgets serrés
Atteignez vos objectifs
  • Enseignement universitaire : permet d’éduquer les étudiants aux principes de la biologie moléculaire et aux techniques expérimentales sur un instrument de pointe
  • Laboratoires de recherche universitaire : facilitez votre recherche et la publication de vos derniers résultats de recherche
  • Start-ups de biotechnologie : accélérez le développement de nouveaux produits
Spécification
Précision de l’absorbance 3 % à 0,97 A, 302 nm, 23 ± 2°C Abs/mm à 25°C
Gamme d’absorbance 0,04–30 Abs (10 mm équivalent)
Certifications/Conformité UL/CSA et CE
Compatibilité Contrôle local uniquement
Concentration 1 500 ng/μl (1 200 ng/μl) d’ADNdb (ARN)45 mg/ml (21 mg/ml) de BSA (lgG)
Raccordements Port USB 2.0
Profondeur (métrique) 22 cm
Limites de détection 2,0 ng/μl (1,6 ng/μl) d’ADNdb (ARN)0,06 mg/ml (0,03 mg/ml) de BSA (lgG)
Type de détecteur Capteur d’image linéaire CMOS 2 048 éléments
Affichage Écran tactile LCD
Source lumineuse Xenon Flash
Gamme de produits microvolume
Type Microvolume UV-Vis Spectrophotometer
Tension 100/240 V
Wavelength Range 230 nm, 260 nm, 280 nm
Encombrement 27 x 22 x 22 cm (0,6 x 8,7 x 8,7 po) ; L x D x H
À utiliser avec (application) Quantification des acides nucléiques, quantification d’ADN, quantification d’ARN, quantification des protéines
Hauteur (métrique) 22 cm
Comprend ND Lite Plus
Matériau Socle d’échantillon - acier inoxydable 303 et fibre de quartz
Durée de mesure ≤ 5 secondes
Nbre d’échantillons 1
Longueur du trajet optique 1,0 mm et 0,2 mm (réglage automatique)
Consommation électrique 18 W (veille < 3 Watts)
Imprimante incluse Non
Processeur Standalone control with data export via USB Flash Drive
Volume d’échantillon (métrique) 1 à 2 μl
Résolution spectrale ≤ 1,8 nm (FWHM à Hg 254 nm)
Configuration système Contrôle autonome grâce à l’exportation de données via le lecteur flash USB
Garantie Un an
Précision en longueur d’onde ±1 nm
Poids (impériale) 6,0 lb (sans imprimante)
Poids (métrique) 2,7 kg (sans imprimante)
Largeur (métrique) 27 cm