Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Code produit 31921051 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de reconditionnement NanoDrop PR-1
Kit de vérification d’étalonnage
PV-1 Performance Verification
PV-8 Performance Verification
Solution aqueuse de bichromate de potassium (K2Cr207)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
31921051 Kit de reconditionnement NanoDrop PR-1 1 pièce
31921070 Solution aqueuse de bichromate de potassium (K2Cr207) 1 pièce
31921052 Kit de vérification d’étalonnage 1 pièce
31921103 PV-1 Performance Verification 1 pièce
17732867 PV-1 Performance Verification -
30089480 PV-8 Performance Verification 1 pièce
31921081 PV-8 Performance Verification 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31921051 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur CHEMPR1KIT
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Ce kit est utile pour le reconditionnement hydrophobe des socles de mesure d’échantillons en cas de “déconditionnement” (voir le manuel d’utilisation pour de plus amples informations). Le kit PR-1 se compose d’un petit flacon à bouchon à vis contenant un composé spécialement formulé et un stock de 25 applicateurs pratiques. Kit vendu séparément de l’instrument.
À utiliser avec les spectrophotomètres Thermo Scientific™ NanoDrop™.
Comprend :
Petit flacon à bouchon à vis contenant un composé de reconditionnement spécialement formulé et 25 écouvillons pratiques
Spécification
Type Kit de reconditionnement NanoDrop PR-1
À utiliser avec (équipement) Tous les spectrophotomètres Thermo Scientific NanoDrop