Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Code produit 31921070 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de reconditionnement NanoDrop PR-1
Kit de vérification d’étalonnage
PV-1 Performance Verification
PV-8 Performance Verification
Solution aqueuse de bichromate de potassium (K2Cr207)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
31921070 Solution aqueuse de bichromate de potassium (K2Cr207) 1 pièce
31921052 Kit de vérification d’étalonnage 1 pièce
31921051 Kit de reconditionnement NanoDrop PR-1 1 pièce
17732867 PV-1 Performance Verification -
31921103 PV-1 Performance Verification 1 pièce
30089480 PV-8 Performance Verification 1 pièce
31921081 PV-8 Performance Verification 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31921070 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur CHEMCF1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Cette solution s’utilise avec les spectrophotomètres Thermo Scientific NanoDrop.
  • Concentration dix fois supérieure à celle des autres solutions d’étalonnage de K2Cr2O7
  • Conditionné en ampoules de verre scellées de 0,5 ml
  • Destiné à un usage unique uniquement
Spécification
Type Solution aqueuse de bichromate de potassium (K2Cr207)
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres NanoDrop 8000, NanoDrop Lite, NanoDrop 2000, NanoDrop 2000c
Conditionnement Ampoules de verre scellées de 0,5 ml