Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Reagents
Code produit 31921103 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de reconditionnement NanoDrop PR-1
Kit de vérification d’étalonnage
PV-1 Performance Verification
PV-8 Performance Verification
Solution aqueuse de bichromate de potassium (K2Cr207)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
31921103 PV-1 Performance Verification 1 pièce
31921070 Solution aqueuse de bichromate de potassium (K2Cr207) 1 pièce
31921052 Kit de vérification d’étalonnage 1 pièce
31921051 Kit de reconditionnement NanoDrop PR-1 1 pièce
17732867 PV-1 Performance Verification -
30089480 PV-8 Performance Verification 1 pièce
31921081 PV-8 Performance Verification 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31921103 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CHEMPV1
 Article restreint
En stock
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Caractéristiques :
  • Solution avec valeurs d’absorbance certifiées
  • Permet de créer un enregistrement des performances photométriques correctes d’un spectrophotomètre NanoDrop One
Spécification
Type PV-1 Performance Verification
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres NanoDrop One et NanoDrop OneC
Conditions de stockage Conserver à température ambiante