Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop Ultra Microvolume UV-Vis Spectrophotometers and Fluorometers
Code produit 31921098 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Spectrophotomètre NanoDrop UltraC Microvolume UV-Vis
Spectrophotomètre UV-Vis Microvolume NanoDrop Ultra
Spectrophotomètre et fluorimètre Ultra FL Microvolume UV-ViS
Spectrophotomètre et fluorimètre UltraC FL Microvolume UV-Vis
Volume d’échantillon (métrique):
Absorbance : minimum 1 μL, Fluorescence: minimum 2 μL
Minimum 1 μL
Bande passante spectrale:
≤1,8 nm (FWMH à Hg 254 nm)
≤1,8 nm (FWHM à Hg 254 nm)
≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm)
1,8 nm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Volume d’échantillon (métrique) Bande passante spectrale Conditionnement
31921098 Spectrophotomètre NanoDrop UltraC Microvolume UV-Vis Minimum 1 μL ≤1,8 nm (FWHM à Hg 254 nm) 1 pièce
31921101 Spectrophotomètre UV-Vis Microvolume NanoDrop Ultra Minimum 1 μL 1,8 nm 1 pièce
31921053 Spectrophotomètre et fluorimètre UltraC FL Microvolume UV-Vis Absorbance : minimum 1 μL, Fluorescence: minimum 2 μL ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) 1 pièce
31921066 Spectrophotomètre et fluorimètre UltraC FL Microvolume UV-Vis Absorbance : minimum 1 μL, Fluorescence: minimum 2 μL ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) 1 pièce
31921082 Spectrophotomètre et fluorimètre Ultra FL Microvolume UV-ViS Absorbance : minimum 1 μL, Fluorescence: minimum 2 μL ≤1,8 nm (FWMH à Hg 254 nm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31921098 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur NDULTRACGL
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Spectrophotometer and Fluorometers empower scientists to quantify and assess nucleic acids and proteins with enhanced precision, speed, and reliability.
Les spectrospectomètres et fluorimètres NanoDrop™ Ultra de Thermo Scientific™ constituent la nouvelle génération de détection microvolumétrique. Ces instruments à la pointe de la technologie offrent une précision et une sensibilité exceptionnelles pour l’analyse des acides nucléiques et des protéines avec des volumes d’échantillon aussi faibles que 1,0 µl. L’appareil NanoDrop Ultra est conçu pour rationaliser les flux de travail dans un large éventail de domaines, notamment la génomique, la protéomique, la biologie moléculaire, la biotechnologie, la pharmacie et la recherche en sciences de la vie. Il offre une précision, une efficacité et une fiabilité inégalées dans un seul appareil compact.
New NanoDrop™ Ultra Fluorescence Assays are now available for NanoDrop Ultra FL and UltraC FL instruments. The NanoDrop™ Ultra dsDNA BR Assay Kit (Cat. No. NDU-FL-DSDNA-BR) and NanoDrop™ Ultra RNA BR Assay Kit (Cat. No. NDU-FL-RNA-BR) deliver highly accurate, interference-free quantification across a broad 10-1,000 ng/μL range–offering greater sensitivity and reliability than traditional UV absorbance methods while preserving precious samples for downstream applications. The NanoDrop™ Ultra FL-1 Fluorescence Verification Kit (Cat. No. CHEM-FL1-KIT) helps maintain optimal fluorometer performance with multi-wavelength verification for routine quality assurance. Expand your NanoDrop Ultra workflow with enhanced precision, confidence, and compliance-ready performance.
Avoid costly setbacks in your workflow with an understanding of sample quality like never before using the Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Microvolume UV-Vis Spectrophotometers and Fluorometers. Innovative Thermo Scientific™ Acclaro™ Sample Intelligence technology is built into every instrument for improved measurement accuracy and contaminant identification. Quantify and qualify DNA, RNA, and protein samples in seconds with only 1-2μL, and obtain full-spectral data before you decide to use samples in downstream applications. Cuvette compatible models are also available for additional flexibility.
Paired with its compact design and large high-resolution 10.1 in. touch screen interface, the NanoDrop Ultra spectrophotometers are a perfect fit for users looking for flexibility and convenience. The optional Acclaro Pro software (Cat. No. ND-Ultra-AP-GL), compatible with the NanoDrop Ultra instruments, unlocks elevated accuracy for highly concentrated samples with an improved algorithm. This is the next generation NanoDrop single channel instrument with improved hardware and software features over the beloved NanoDrop 2000/2000c and NanoDrop One/OneC Spectrophotometers.
Acclaro Sample Intelligence Technology
Acclaro technology enhances user understanding of sample quality while delivering accurate quantitative measurements. Early identification of contaminants can prevent failure of downstream applications and save days of troubleshooting.
  • Contaminant detection and analysis – offers a comprehensive evaluation of sample purity AND corrects sample absorbance, empowering users to confidently identify, quantify, and mitigate contaminants. Plant and bacteria DNA and RNA differentiations are available for researchers, scientists, and professionals in fields such as agriculture, plant biology, microbiology, and genetic engineering.
  • Sample integrity insight - provides real-time alerts when bubbles are detected in your sample which could otherwise lead to inaccurate measurements.
  • Reliable accuracy – ensures measurement integrity with embedded sensor and digital image analysis.
Tools to aid in 21 CFR Part 11 compliance
Optional Thermo Scientific™ SciVault™ 2 software installs on either the instrument or a companion PC and gives labs the tools they need to comply with US FDA 21 CFR Part 11.
  • Compliance made easy – SciVault 2 (Cat. No. NDU-SCIVAULT2) integrates into the NanoDrop Ultra software user interface and controls user account management, user account access, digital signatures, and audit logs.
  • On-board options – software is available to be run directly on the local instrument through on-board user account management or you can connect your instrument to your domain to use your Windows account management.
  • Centralized solution - install SciVault 2 software on a central computer to control privileges and view audit logs across multiple NanoDrop Ultra instruments in different labs.
Streamlined workflow
  • Fully integrated qPCR recipe calculator - use the built-in library of kits, or add your favorite, to let the software run the math for you. The qPCR recipe calculator suggests how to prepare the reaction based on your sample's concentration.
  • Auto-Measure and Auto-Blank functions – multi-sample processing can be streamlined with instant measurements that occur when the pedestal arm is down. These functions can be turned ON or OFF with a single tap on the screen.
Advanced connectivity for data storage, printing and sharing
  • Export to the cloud – export data directly to popular cloud storage services like Microsoft OneDrive, Google Drive, and Thermo Fisher Connect.
  • Direct LIMS integration – send data directly into your LIMS with the assistance of an integrated RESTful API.
  • Easy data-to-printer options – Print your results directly from the NanoDrop Ultra instrument via Wi-Fi, Ethernet or USB printer connection; print exported data from your PC using the Nanodrop Ultra PC Control software.
  • Data Your Way – customize and preview the information included in the data file prior to export to ensure it meets any downstream needs.
Accuracy beyond expectations with the Acclaro Pro Software (Cat. No. ND-Ultra-AP-GL)
This optional software package includes new versions of the most popular measurement applications which are unlocked from the factory, providing ±5% Error throughout the absorbance dynamic range.
  • Accurate high concentration measurements – absorbance measurements within 5% error up to 550 Abs (10 mm equivalent) – up to 400 mg/mL IgG or 18,000 ng/μL.
  • Quick dilution-free process – take triplicate measurements on the pedestal in 2 minutes.
  • Enhanced calibration – bundled purchases get an additional calibration from the factory to calibrate the instrument for exceptional accuracy within the Acclaro Pro applications.
For research use only; not for diagnostic purposes.
Spécification
Certifications/Conformité Tous les instruments NanoDrop sont homologués CE et UL/CSA.
Compatibilité Imprimante DYMO 550 Turbo, clavier Bluetooth, souris et lecteur de codes-barres
Concentration ADNdb : Socle : 27 500 ng/μL BSA (IgG) : patient : 820 (400) mg/ml
Raccordements 2 ports USB-A, 1 port USB-C, Ethernet, Bluetooth™, Wi-Fi
Gamme de détection ADNdb : Socle : 1,0 ng/μL, Cuvette : 0,2 ng/μL, BSA (IgG) : Socle : 0,03 (0,015) mg/ml, Cuvette : 0,006 (0,003) mg/ml
Type de détecteur Capteur d’image linéaire CMOS à 2 048 éléments
Affichage Écran couleur haute définition 10 pouces
Dimensions (L x l x H) 12.6 x 7.1 x 11.0 in (32 x 18 x 28 cm)
Langues Chinese, English, French, German, Japanese, Spanish, Polish, Italian, Korean
Source lumineuse Flash au xénon
Gamme de produits NanoDrop
Bande passante spectrale ≤1,8 nm (FWHM à Hg 254 nm)
Tension 12 VDC
Wavelength Range 190 to 850 nm
À utiliser avec (application) Acide nucléique A260, A260/A280, A260/A230 et acides nucléiques marqués, oligos, protéine A280 et A205, protéine Pierce 660, protéine Bradford, protéine BCA, protéine Lowry, protéines marquées, OD600, cinétique, UV-Vis et méthodes personnalisées, applications Acclaro Pro
Comprend Spectrophotomètre NanoDrop UltraC Microvolume UV-Vis
Clavier Écran tactile intégré
Durée de mesure Standard : ≤7 sec., Acclaro Pro: ≤30 sec.
Longueur du trajet optique 0,030 à 1,0 mm (variation automatique)
Précision photométrique 3 % à 0,97 A, 302 nm (absorbance exprimée en Abs/mm à 25°C)
Gamme photométrique Équivalent à 10 mm : Socle : 0-550 A ; Cuvette : 0-1,5 A
Consommation électrique En service : 15 W ; En veille : 7 W
Processeur Linux personnalisé
Reproductibilité Généralement : 0,002 A (voie 1,0 mm) ou 1 % CV, selon la durée la plus élevée (ET de 10 mesures individuelles à 0,97 A)
Température d’échantillon Contrôle de la température (cuvette uniquement) 37°C
Volume d’échantillon (métrique) Minimum 1 μL
Configuration système Windows 10 or Windows 11
Garantie 2 ans
Précision en longueur d’onde ±1 nm
Poids (impériale) Environ 9,0 lb
Poids (métrique) 4.1 kg