Learn More
Implen™ Spectrophotomètre UV/Visible à micro-volume NanoPhotometer™ N60
Code produit 15715815 Tous les produits Implen Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
N60-Mobile
N60-Touch
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15715815 N60-Mobile 1 pièce
15442203 N60-Touch 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15715815 Fournisseur Implen™ Code fournisseur N60Mobile
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Spectrophotomètre UV/Visible Implen NanoPhotometer™ N60 pour les applications NanoVolume. Réalisez l’analyse quantitative de l’ADN, de l’ARN, des protéines, et analysez d’autres échantillons en quelques secondes.
Le Implen NanoPhotometer™ Le spectrophotomètre UV/VIS N60 est l'instrument idéal pour la quantification des acides nucléiques, des protéines ou des cultures cellulaires, car il offre des données de balayage complet de 200 à 900 nm en seulement 0,3 à 2 secondes d'arc.μL d'échantillon. Sa conception autonome avec un écran tactile intégré et un faible encombrement le rendent idéal pour une utilisation sur paillasse de laboratoire.
Les effets perturbateurs de la tension superficielle et de l’évaporation sont éliminés en raison de la compression de l’échantillon. Aucun réétalonnage n’est nécessaire pendant toute la durée de vie. Logiciel CFR21 disponible en option pour la conformité à 21 CFR partie 11 pour l’environnement GxP.
  • Plage de détection dsADN 1 ng/μL - 16 500 ng/μL
  • Plage de détection BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
  • Taille minimale de l'échantillon : 0,3 μL
  • Plage d’acquisition 200 à 900 nm
  • Vortex intégré pour tubes jusqu’à 2,0 ml
  • Temps de mesure pour une plage de balayage complète : 2,5 à 4,0 secondes
  • Applications préprogrammées pour les acides nucléiques (ADN, ARN, oligonucléotides) marqués, les protéines (marquées), les dosages de protéines (Bradford, BCA , Lowry), cinétique, OD600 et méthodes manuelles
  • La fonction d’échantillonnage automatique démarre automatiquement une fois le bras à échantillon fermé
  • Sans recalibrage grâce à True Path Technology™
  • Indépendante de la tension superficielle de l'échantillon due à la compression de l'échantillon Technology™
  • Sample Control et Blank Control pour l'analyse de la qualité des échantillons et l'identification des contaminants
  • Options de contrôle : Intégré avec écran de 7 in. Écran tactile, ordinateur et tablette
  • Dans& 2 ports de sortie USB UN, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Logiciel conforme à la norme 21 CFR partie 11 (en option)
  • Serveur de fichiers intégré
  • LIMS intégration via REST API
  • Fabriqué en Allemagne
Spécification
Précision de l’absorbance < 1,75 % à 0,7 A à 280 nm de la mesure
Gamme d’absorbance 0,02 à 330 A
Raccordements 2 ports USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi
Type de détecteur Matrice CCD à 3 648 éléments
Affichage écran tactile compatible avec les gants de 7 po ; 1 024 x 600 pixels
Dimensions (L x l x H) 20 x 20 x 12 cm
Langues Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
Source lumineuse Flash au xénon
Bande passante spectrale <1,8 nm
Tension 90/250 V
Wavelength Range 200 à 900 nm
À utiliser avec (application) Acides nucléiques, UV protéiques, dosages protéiques, cinétique, OD600, longueur d’onde, balayage d’onde, courbe d’étalonnage, rapport d’absorbance, concentration, personnalisé
Comprend Batterie, bloc d’alimentation, câble USB, housse de protection, logiciel et manuel
Plages de mesure 1 à 16 500 ng/mu;l
Durée de mesure 2,5 à 4,0 s
Modèle N60-Mobile
Nbre d’échantillons 1
Longueur du trajet optique 0,67 x 0,07 mm
Processeur NPOS sous Linux
Volume d’échantillon (métrique) 0,3 à 2 μl
Lumière parasite lt; 0,5 % à 240 nm à l’aide de NaI
Configuration système Windows 7, 8, 10 (32 amp; 64 bit) ; OS X, iOS ; Android OS
Précision en longueur d’onde ±0,75 nm
Poids (métrique) 5,2 kg
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche