Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de raccords nanoViper™ pour système U-HPLC Vanquish™ Neo
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Garantissez une efficacité de séparation optimale pour votre système U-HPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Neo à l’aide des systèmes de raccords Thermo Scientific™ nanoViper™ à volume mort proche de zéro. Les capillaires sont préassemblés et faciles à installer pour une configuration simple et sans problème de l’instrument. Testés sous haute pression, ces raccords offrent une compatibilité avec le système U-HPLC jusqu’à 1 500 bars (21 750 psi). Les capillaires sont serrés à la main jusqu’à 1 200 bars. Pour les pressions plus élevées, l’utilisation d’un outil de serrage LC à débit nano est recommandée.
Consultez les ressources Viper et nanoViper
- Conception à serrage sans férule pour des raccords pratiquement sans volume mort
- Pressions de fonctionnement jusqu’à 1 500 bars
- Adapté à des températures jusqu’à 120°C
- Conception à serrage manuel pour des pressions pouvant atteindre 1 200 bars
- Outil de serrage facile pour les pressions supérieures à 1 500 bars et les applications à débit nano
- Capillaires flexibles en silice fondue gainée PEEK (1/32 po de dia. ext.)
- Élimine l’assemblage de raccords gainés PEEK
- Connexions de fluide pour les systèmes UHPLC à faible débit
Les systèmes UHPLC Thermo Scientific Vanquish Neo sont équipés de série du système de raccord nanoViper.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Connexion de fluide pour les systèmes UHPLC à faible débit |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les systèmes HPLC et UHPLC |
| Matériau | Silice fondue blindée |
| Pression max. | 1 500 bars |
| Type | Tubes |
| Longueur (métrique) | 550 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 20 µm |
| Gamme de produits | nanoViper |