Learn More
Biochrom Spectrophotomètre NanoVue Plus
Code produit 10506405
Change view
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
0,2 mm ou 0,5 mm (automatique ou manuel)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique unitSize
10506405 0,2 mm ou 0,5 mm (automatique ou manuel) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10506405 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 28956057
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Instrument facile à utiliser conçu pour des mesures fiables des acides nucléiques et des protéines. Fonctionne sans PC.
  • Documents QI/QO disponibles
  • La plaque d’échantillons de couleur dorée améliore la compatibilité avec la vaste gamme de produits chimiques et de types d’échantillons utilisés dans les laboratoires modernes.
  • Méthodes prédéfinies de quantification des protéines, dont analyse directe par UV, Bradford, BCA, Biuret et Lowry, avec possibilité d’atteindre jusqu’à 27 normes.
  • Dosages précis de petits volumes de 0,5 à 5 μl pour conserver les échantillons précieux.
  • Deux longueurs de trajet : 0,2 mm et 0,5 mm
  • Avec la plaque d’échantillons à lecture de gouttes pratique, aucune cuve et aucun capillaire ne sont nécessaires.
  • Méthodes prédéfinies de quantification des acides nucléiques, y compris la concentration et la pureté.
  • Spectrophotomètre UV-visible pour une analyse quantitative rapide et précise d’échantillons d’acides nucléiques et de protéines.
  • Pas de PC : Un grand affichage graphique haute résolution permet une lecture rapide des résultats pertinents.
  • Les courbes d’étalonnage, la cinétique ou les mesures de rapport s’affichent d’une simple pression d’un bouton.
  • La plaque hydrophobe réduit le transfert des échantillons et permet une excellente récupération des échantillons.
Spécification
Gamme d’absorbance Max. plusmn;1 % à 259 nm à 0,7 - 0,8 A en utilisant de l’uracile
Type de détecteur Double matrice CCD
Dimensions (L x l x H) 260 x 390 x 100 mm
Source lumineuse Xénon
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre
Wavelength Range 200 à 1 100 nm
Alimentation électrique 100 à 240 VCA plusmn; 10 %, 50/60 Hz, 50 VCA
Longueur du trajet optique 0,2 mm ou 0,5 mm (automatique ou manuel)
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±0,5 nm
Poids (métrique) 4,5kg