Learn More
R&D Systems™ Napabucasin
Description
Napabucasin is a STAT3 inhibitor. Blocks spherogenesis of cancer stem cells (CSC), but not hematopoietic stem cells. Inhibits PaCa-2 xenograft tumor growth in mice, even after cessation of treatment, and decreases population of CSCs in PaCa-2 tumors from treated mice. Also blocks spleen and liver metastases of colon cancer cells in a mouse model.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione |
| CAS | 83280-65-3 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | STAT Inhibitors |
| Formule moléculaire | C14H8O4 |
| Poids de la formule | 240.21 |
| Pureté | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?