Learn More
Napabucasin, MedChemExpress
Description
Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Napabucasin |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 83280-65-3 |
| Couleur | Green Yellow |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H8O4 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | BBI608 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 4.44 mg/mL (18.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Show More |