Learn More
Chlorhydrate de naphazoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10174480 100 g Flacon en plastique 100g
10012380 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179661000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 550-99-2 | C14H14N2·ClH | 246.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 550-99-2
Formule moléculaire C14H14N2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 246.74
Numéro MDL MFCD00012554
Clé InChI DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
CID PubChem 11079
ChEBI CHEBI:7470
Nom IUPAC 2-(naphtalène-1-ylméthyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;chlorhydrate
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphazoline hydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 254.0°C to 260.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15, 6453
Informations sur la solubilité Solubility in water: 170g/L (20°C).
Poids de la formule 246.74
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.