Learn More
Naphazoline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16488488
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488488 10 g
16432179 1 g
16410938 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488488 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0446
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphazoline hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 550-99-2
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H15ClN2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Naphthazoline hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (202.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (101.32 mM)
SMILES C1(CC2=NCCN2)=CC=CC3=CC=CC=C13.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 246.74
Poids de la formule 246.74
Pourcentage de pureté 98.37%
Qualité Research