Learn More
Naphtacéne (>80 %), TRC
Code produit 30469823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30469823 1 g
30466626 100 mg
30473346 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30469823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3776501G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-24-0
Formule moléculaire C18 H12
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Synonyme 2,3-Benzanthracene, 2,3-Benzanthrene, Benz[b]anthracene, Chrysogen, Rubene, Tetracene, Tetracene (hydrocarbon)
Nom IUPAC tétracène
SMILES c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo(b)anthracene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Poids de la formule 228.0939