Learn More
Naphtacéne (>80 %), TRC
Code produit 30473346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30473346 250 mg
30469823 1 g
30466626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30473346 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN377650250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-24-0
Formule moléculaire C18 H12
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Synonyme 2,3-Benzanthracene, 2,3-Benzanthrene, Benz[b]anthracene, Chrysogen, Rubene, Tetracene, Tetracene (hydrocarbon)
Nom IUPAC tétracène
SMILES c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo(b)anthracene
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Poids de la formule 228.0939