Learn More
Naphthacene, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naphthacene |
| CAS | 92-24-0 |
| Formule moléculaire | C18H12 |
| Numéro MDL | MFCD00003702 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C12=CC3=CC4=CC=CC=C4C=C3C=C1C=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.29 |
| Pourcentage de pureté | 98% |