Learn More
Naphthalene-1,3-diol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31089801
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31089801 100 mg
31076173 100 g
31083035 10 g
31085852 250 mg
31088990 5 g
31078928 1 g
31081293 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31089801 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12743100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1,3-diol
CAS 132-86-5
Formule moléculaire C10H8O2
Numéro MDL MFCD00003965
Quantité 100 mg
SMILES OC1=C2C=CC=CC2=CC(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Pourcentage de pureté 98%