Learn More
Dianhydride d’acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11373496
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11373496 5 g 5g
11383496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11373496 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14365.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 81-30-1 | C14H4O6 | 268.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dianhydride d’acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique est utilisé comme réactif dans la préparation de nouveaux marqueurs fluorescents pour les cellules hypoxiques de naphthalimides avec deux chaînes latérales hétérocycliques pour la liaison bioréductive.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-30-1
Formule moléculaire C14H4O6
Poids moléculaire (g/mol) 268.18
Numéro MDL MFCD00006915
Clé InChI YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, ntcda, naphthalenetetracarboxylic dianhydride, isochromeno 6,5,4-def isochromene-1,3,6,8-tetraone, ntda, unii-l56xqd1v6y, 2,7-dioxapyrene-1,3,6,8-tetrone, naphthalene-1,8:4,5-tetracarboxylic dianhydride, 1,8:4,5-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
CID PubChem 6678
SMILES C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 272788
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 268.18
Pourcentage de pureté 97%