Learn More
Dianhydride d’acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383496 25 g 25g
11373496 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14365.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-30-1 | C14H4O6 | 268.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dianhydride d’acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique est utilisé comme réactif dans la préparation de nouveaux marqueurs fluorescents pour les cellules hypoxiques de naphthalimides avec deux chaînes latérales hétérocycliques pour la liaison bioréductive.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-30-1
Formule moléculaire C14H4O6
Poids moléculaire (g/mol) 268.18
Numéro MDL MFCD00006915
Clé InChI YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, ntcda, naphthalenetetracarboxylic dianhydride, isochromeno 6,5,4-def isochromene-1,3,6,8-tetraone, ntda, unii-l56xqd1v6y, 2,7-dioxapyrene-1,3,6,8-tetrone, naphthalene-1,8:4,5-tetracarboxylic dianhydride, 1,8:4,5-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
CID PubChem 6678
SMILES C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 272788
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 268.18
Pourcentage de pureté 97%