Learn More
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31108697
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31108697 25 g
31108278 500 g
31103548 5 g
31100357 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31108697 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1440725g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
CAS 605-70-9
Formule moléculaire C12H8O4
Numéro MDL MFCD00014312
Quantité 25 g
SMILES O=C(C1=C2C=CC=CC2=C(C(O)=O)C=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 216.19
Pourcentage de pureté 98%