Learn More
Acide naphtalène-1,4-dicarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309106 25 g 25g
11319106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20249.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 605-70-9 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 605-70-9
Formule moléculaire C12H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 216.19
Numéro MDL MFCD00014312
Clé InChI ABMFBCRYHDZLRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-naphthalenedicarboxylic acid, 1,4-naphthalenedicarboxylicacid, 1,4-naphthalicacid, 1,4-naphthalic acid, pubchem21317, acmc-1b0c7, ksc357a6b, naphthalene-1,4-dicarboxylicacid, naphthalene-1,4-dicarboxlic acid, naphthaline-1,4-dicarboxylic acid
CID PubChem 69065
Nom IUPAC Acide naphtalène-1,4-dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
Point de fusion 321°C to 325°C
Quantité 25 g
Beilstein 2051255
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 216.19
Pourcentage de pureté ≥98%