Learn More
Naphthalene-1,4-diol, 98%, BLD Pharm™
Código de producto. 31093095
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité
31093095 5 g
31108879 1 g
31092876 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31093095 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD127445g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1,4-diol
CAS 571-60-8
Formule moléculaire C10H8O2
Numéro MDL MFCD00003977
Quantité 5 g
SMILES OC1=C2C=CC=CC2=C(O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Pourcentage de pureté 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.