Learn More
Naphthalene-1,4-diol, 98%, BLD Pharm™
Código de producto. 31108879
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité
31108879 1 g
31092876 25 g
31093095 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31108879 missing translation for 'mfr' BLD Pharm missing translation for 'supplierNo' BD127441g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1,4-diol
CAS 571-60-8
Formule moléculaire C10H8O2
Numéro MDL MFCD00003977
Quantité 1 g
SMILES OC1=C2C=CC=CC2=C(O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Pourcentage de pureté 98%