Learn More
Hydrate d’acide naphtalène-1-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410427 50 g 50g
11400427 10 g -
11420427 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21782.18
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6036-48-2 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6036-48-2
Formule moléculaire C10H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00003987
Clé InChI PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene-1-sulfonic acid dihydrate, 1-naphthalenesulfonic acid dihydrate, naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
CID PubChem 71431272
Nom IUPAC Acide naphthalène-1-sulfonique ; Dihydrate
SMILES OS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
Point de fusion 89°C to 91°C (dried)
Quantité 50 g
Numéro UN UN2585
Merck Index 14,6376
Poids de la formule 208.23 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%