Learn More
Sel de sodium d’acide naphtalène-1-sulfonique, 99 % (poids sec), eau < 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt is used as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It is also used to prepare naphthalene-1-sulfonyl chloride by reaction with phosphorousoxy chloride. Further, it is used as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-Naphtalènesulfonate de sodium est utilisé comme réactif de détection pour étudier la rétention par chromatographie en phase liquide à haute performance par appariement d’ions du complexe cuivre(II)-1-oxa-4,7,10,13-tétraazacyclopentadécane. Il sert également à préparer le chlorure de 1-naphtalènesulfonyle par réaction avec le trichlorure phosphorique. De plus, il est utilisé comme phase liquide stationnaire pour la résolution d’isomères de dichlorophénol par chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt |
| Point de fusion | 299°C to 301°C |
| Notes de pourcentage du dosage | (Poids sec), eau < 2 % |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3639038 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 230.22 |
| Pourcentage de pureté | 99% |