Learn More
Naphtalène-2,3-dicarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30475276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475276 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475276 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN356000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2,3-Dicarboxaldehyde
CAS 7149-49-7
Formule moléculaire C12 H8 O2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
SMILES O=Cc1cc2ccccc2cc1C=O
Nom IUPAC naphtalène-2,3-dicarbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 184.19
Poids de la formule 184.0524