Learn More
Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482898 100 g 100g
11462898 5 g 5g
11472898 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16868.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1141-38-4 | C12H8O4 | 216.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1141-38-4
Formule moléculaire C12H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 216.192
Numéro MDL MFCD00004105
Clé InChI RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-naphthalic acid, 2,6-dicarboxynaphthalene, unii-k3c4dyz29o, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, k3c4dyz29o, dsstox_cid_9211, acmc-2099kj, d06kmp, dsstox_rid_78711
CID PubChem 14357
ChEBI CHEBI:44460
Nom IUPAC Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)C=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 2051257
Poids de la formule 216.19
Pourcentage de pureté ≥98%