Learn More
Acide naphtalène-2,7-disulfonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naphthalene-2,7-disulfonic Acid |
| CAS | 92-41-1 |
| Formule moléculaire | C10 H8 O6 S2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Naphthalene-2,7-disulfonic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-3-1-7-2-4-10(18(14,15)16)6-8(7)5-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2ccc(cc2c1)S(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | acide naphtalène-2,7-disulfonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.297 |
| Poids de la formule | 287.976 |