Learn More
Ester pinacolique d’acide naphtalène-2-boronique 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491969 5 g 5g
15481969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64671.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 256652-04-7 | C16H19BO2 | 254.136 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 256652-04-7
Formule moléculaire C16H19BO2
Poids moléculaire (g/mol) 254.136
Numéro MDL MFCD05663868
Clé InChI SPPZBAGKKBHZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, naphthalene-2-boronic acid pinacol ester, naphthalene-2-boronic acid, pinacol ester, 2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 2-naphth-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl, 2-naphthaleneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb668
CID PubChem 10753409
Nom IUPAC 4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2-boronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 254.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide