Learn More
Naphthalene-2-sulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30774400
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30774400 1 g
30769124 25 g
30767506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30774400 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD128851g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2-sulfonamide
CAS 1576-47-2
Formule moléculaire C10H9NO2S
Numéro MDL MFCD00051931
Quantité 1 g
SMILES O=S(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 207.25
Pourcentage de pureté 97%