Learn More
Acide sulfonique naphtalène-2, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15413208 100 g 100g
15423208 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56685.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 120-18-3 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Naphthalene-2-sulfonic acid is used in making direct dyes, reactive des and employed as dye and agrochemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide naphtalène-2-sulfonique est utilisé pour fabriquer des colorants directs, des colorants réactifs et sert de colorant et d’intermédiaire agrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-18-3
Formule moléculaire C10H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00004089
Clé InChI KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthalenesulfonic acid, beta-naphthylsulfonic acid, beta-naphthalenesulfonic acid, naphthalene-2-sulphonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova, 2-naphthalene sulfonic acid, unii-o9s4k2s25e, 2-naphthylsulfonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova czech, 2-naphthalenesulfonic acid, monohydrate
CID PubChem 8420
ChEBI CHEBI:44229
Nom IUPAC Acide naphtalène-2-sulfonique
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2-sulfonic acid
Quantité 100 g
Numéro UN UN2585
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 208.23
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Naphthalene-2-sulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid