Learn More
Acide sulfonique naphtalène-2, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Naphthalene-2-sulfonic acid is used in making direct dyes, reactive des and employed as dye and agrochemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide naphtalène-2-sulfonique est utilisé pour fabriquer des colorants directs, des colorants réactifs et sert de colorant et d’intermédiaire agrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naphthalene-2-sulfonic acid |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2585 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 208.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- Naphthalene-2-sulfonic acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid