Learn More
Hydrate d’acide naphtalène-2-sulfonique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455503 250 g 250g
11445503 50 g 50g
11435503 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455503 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13445.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 76530-12-6 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76530-12-6
Formule moléculaire C10H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00149271
Clé InChI KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
CID PubChem 20499058
Nom IUPAC Acide naphtalène-2-sulfonique;hydrate
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2-sulfonic acid hydrate
Quantité 250 g
Numéro UN UN2585
Merck Index 14,6377
Poids de la formule 208.23 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 94%