Learn More
Hydrate d'acide naphtalène-2-sulfonique, TRC
Code produit 30481565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481565 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3785031G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthylsulfonic Acid
CAS 120-18-3
Formule moléculaire C10 H8 O3 S
Quantité 1 g
Synonyme 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC Acide naphtalène-2-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 208.234
Poids de la formule 208.019