Learn More
Hydrate d'acide naphtalène-2-sulfonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Naphthylsulfonic Acid |
| CAS | 120-18-3 |
| Formule moléculaire | C10 H8 O3 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene, Dirinal NSK, β-Naphthalenesulfonic acid, β-Naphthylsulfonic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| Nom IUPAC | Acide naphtalène-2-sulfonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.234 |
| Poids de la formule | 208.019 |