Learn More
Le sel de sodium de l’acide naphthalène-2-sulfonique 98 % peut contenir jusqu’à 10 % de sels inorganiques résiduels et d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444374 250 g 250g
11434374 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444374 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13066.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 532-02-5 | C10H7NaO3S | 230.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-02-5
Formule moléculaire C10H7NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 230.21
Numéro MDL MFCD00064186
Clé InChI YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulfonate, 2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, unii-r5f0ctd2oj, sodium-2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-6-sulfonate, 2-naphthalene sulfonic acid sodium salt, sodium beta-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulphonate
CID PubChem 23661868
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2-sulfonic acid sodium salt
Notes de pourcentage du dosage peut contenir jusqu’à 10 % de sels inorganiques résiduels et d’eau
Quantité 250 g
Beilstein 3659024
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC sodium ; naphthalène-2-sulfonate
Poids de la formule 230.22
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt