Learn More
Naphtalène-2-sulfonohydrazide, TRC
Code produit 30428651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428651 500 mg 500mg
30408878 100 mg -
30417694 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428651 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN756615500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10151-46-9
Formule moléculaire C10 H10 N2 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 222.264
Synonyme (Naphthalen-2-yl)sulfonyl Hydrazine, (beta-Naphthylsulfonyl)hydrazine, 2-Naphthalenesulfonyl Hydrazide, 2-Naphthylsulfonyl Hydrazide2-Naphthylsulfonyl Hydrazine
Nom IUPAC Naphtalène-2-sulfonohydrazide
SMILES NNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2-sulfonohydrazide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2O2S/c11-12-15(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12H,11H2
Poids de la formule 222.046