Learn More
Naphthalene-2-sulfonyl chloride, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31335971
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31335971 500 g
31329040 25 g
31324985 100 g
31334039 5 g
31332136 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31335971 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12580500g
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2-sulfonyl chloride
CAS 93-11-8
Formule moléculaire C10H7ClO2S
Numéro MDL MFCD00004087
Quantité 500 g
SMILES O=S(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)(Cl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 226.68
Pourcentage de pureté 95%