Learn More
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432908 500 g 500g
11412908 25 g 25g
11422908 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16872.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 93-11-8 | C10H7ClO2S | 226.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-11-8
Formule moléculaire C10H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.67
Numéro MDL MFCD00004087
Clé InChI OPECTNGATDYLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthalenesulfonyl chloride, 2-naphthylsulfonyl chloride, beta-naphthalenesulfonyl chloride, naphthalene-2-sulfonic acid chloride, .beta.-naphthalenesulfochloride, naphthalene-2-sulphonyl chloride, 2-naphthalenesulfonylchloride, 2-naphthalenylsulfonyl chloride, 2-naphthalene sulfonyl chloride, .beta.-naphthalenesulfonyl chloride
CID PubChem 7125
Nom IUPAC Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2-sulfonyl chloride
Point de fusion 74°C to 78°C
Point d’ébullition 200°C to 202°C (13 mmHg)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 641898
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 226.68
Pourcentage de pureté 97%