Learn More
Chlorure de naphtalène-2-sulfonyle, TRC
Code produit 30470536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470536 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470536 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN307526500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-2-sulfonyl Chloride
CAS 93-11-8
Formule moléculaire C10H7ClO2S
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Naphthalenylsulfonyl Chloride, 2-Naphthylsulfonyl Chloride, NSC 133893, Naphthalene-2-sulfonic Acid Chloridebeta-Naphthalenesulfochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC chlorure de naphtalène-2-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 226.68
Poids de la formule 225.9855