Learn More
Naphtalène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424594 250 g 250g
11414594 1000 g 1000g
11434594 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424594 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13188.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
Naphthalene is formerly important in dyestuff manufacture. It acts as a precursor to phthalic anhydride. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride, naphthalene sulfonic acids and hydrogenated naphthalenes such as 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, which is used as a precursor for various dyestuffs, pigments, rubber processing chemicals and in pharmaceuticals. Its molten form is used as solvent replacing the high- boiling solvents like dichlorobenzene, nitrobenzene and durene. It is involved as reaction medium for in the Diels-Alder reaction between C60 with anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le naphtalène est autrefois important dans la fabrication des colorants. Il agit comme précurseur de lʼanhydride phtalique. Le naphtalène est utilisé dans la fabrication dʼanhydride phtalique, dʼacides sulfoniques naphtalènes et de naphtalènes hydrogénés tels que 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène, qui est utilisé comme précurseur pour divers colorants, pigments, produits chimiques de traitement du caoutchouc et dans les produits pharmaceutiques. Sa forme fondue est utilisée comme solvant pour remplacer les solvants à ébullition élevée tels que le dichlorobenzène, le nitrobenzène et le durène. Il est impliqué comme milieu de réaction pour la réaction de Diels-Alder entre C60 et lʼanthracène.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le toluène, le chloroforme, le disulfure de carbone, lʼéther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-20-3
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00001742
Clé InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
CID PubChem 931
ChEBI CHEBI:16482
Nom IUPAC naphtalène
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene
Point de fusion 80°C to 82°C
Densité 0.963
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.5821
Quantité 250 g
Numéro UN UN1334
Beilstein 1421310
Merck Index 14,6370
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,toluene,chloroform,carbon disulfide,ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Naphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene