Learn More
Naphtalène D8 1000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30308827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308827 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30308827 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011117DI
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene D8
CAS 1146-65-2
Solvant ou matrice Dichlorométhane
Formule moléculaire C10 D8
Quantité 1 mL
Synonyme Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Naphthalene-d8 (6CI,8CI,9CI), Naphthalene (C10D8), Octadeuterionaphthalene, Octadeuteronaphthalene, Perdeuterated naphthalene, Perdeuterionaphthalene, Perdeuteronaphthalene, Naphthalene D8
Formule InChI InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeutérionaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 136.22
Poids de la formule 136,1128 g/mol